Merck
1225204
USP
盐酸多巴胺 盐酸盐
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
别名:
2-(3,4-二羟基苯基)乙胺 盐酸盐, 3,4-二羟基苯乙胺 盐酸盐, 4-(2-氨乙基)-1,2-苯二醇 盐酸盐, 羟酪胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 MG
$511.00
$511.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
200 MG
$511.00
About This Item
线性分子式:
(HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl
CAS号:
分子量:
189.64
Beilstein:
3656720
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$511.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
dopamine
制造商/商品名称
USP
mp
248-250 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
Cl[H].NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
InChI key
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... ADRB1(153)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
Dopamine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dobutamine Hydrochloride
  • Dopamine Hydrochloride
  • Dopamine Hydrochloride and Dextrose Injection
  • Dopamine Hydrochloride Injection
分析说明
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。  ​
免责声明
Sales restrictions may apply.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Junwei Li et al.
Science translational medicine, 12(558) (2020-08-28)
Epithelial tissues line the organs of the body, providing an initial protective barrier as well as a surface for nutrient and drug absorption. Here, we identified enzymatic components present in the gastrointestinal epithelium that can serve as selective means for