Merck
SU860144
Supelco
短螺纹样品瓶,透明玻璃,11.6 x 32 mm(仅样品瓶),100个装
clear glass (with integrated 0.2 mL insert)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
材料
clear glass (with integrated 0.2 mL insert)
特點
graduated with marking spot
包裝
pkg of 1000 ea
直徑 × 高度 × 內徑
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
容積
0.2 mL
接頭
thread for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)