主要文件
SU860107
Supelco
用于固相微萃取的样品瓶架
Acrylic Vial Rack for SPME Vial, L × W × H 160 mm × 160 mm × 30 mm, 25 cavities, cavity diam. 24 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
clear acrylic
特点
25 cavities
包装
pkg of 1 ea
长度 × 宽度 × 高度
160 mm × 160 mm × 30 mm
洞直径
24 mm
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)