主要文件
57364-U
Supelco
固相微萃取取样支架固定装置和杆组件
greener alternative
for use with SPME Sampling Stand
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$318.00
$318.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$318.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115854
NACRES:
NB.21
$318.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
环保替代产品特性
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
质量水平
sustainability
Greener Alternative Product
技术
solid phase microextraction (SPME): suitable
应用
food and beverages
相容性
for use with SPME Sampling Stand
环保替代产品分类
一般描述
我们竭诚为您带来绿色替代产品,以符合绿色化学12项原则的一项或多项要求。本品为固相微萃取(SPME)技术产品。SPME是绿色环保的样品制备技术,包括采用无溶剂萃取技术、SPME纤维萃取头可重新利用、产生的废弃物极少,符合“废物预防”和“安全的溶剂和助剂”原则。点击 此处 以获取更多信息。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)