材料
(Silicone blue transparent/PTFE tranparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
描述
durometer: 45° shore A
特點
closure type crimp seal
open center
包裝
pkg of 100 ea
直徑× 厚度
20 mm × 3.0 mm
接頭
thread for 20 mm
相容性
for use with CTC CombiPAL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Recommended for: CTC Combi-PAL.