SU860091
1 of 10
PHL89284
花旗松素
Supelco
SU860083
1.5mL 8-425 螺纹棕色玻璃螺纹口样品瓶
854984
带有 TFE/橡胶隔垫的带孔螺纹盖
57491-U
Supel™ Swift HLB SPE Tubes
854987
78666
SU860076
带有 PTFE/硅胶隔垫的带孔螺纹盖
53829-U
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC 色谱柱
CRM40755
萜烯混合物 A
27018
PTFE/rubber septumblack polypropylene hole cap
closure type black polypropylene hole cap
pkg of 100 ea
1.3 mm
thread for 8-425
for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Merck自动取样器试剂瓶_分析试剂瓶_分析色谱-默克生命科学
分析化学_分析色谱_分析试剂-默克生命科学
分析色谱_分析试剂瓶_分析进样针-默克生命科学
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 5
27020
24419
用于 Shimadzu™ AOC14、17、20 和 20i 自动进样器的注射器
Z188808
黑色塑料盖
27091-U
螺旋盖,带聚四氟乙烯衬里的实心顶部,100个装
Z291706
带瓶盖和隔垫的 12×32mm 标准自动进样器样品瓶,具有 8-425 螺纹