主要文件
SU860133
Supelco
螺纹口透明玻璃样品瓶
volume 1.5 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NB.11
物料
clear glass
描述
cap not included
包装
pkg of 1000 ea
外径
11.6 mm
直径× 高度 × 内径
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
体积
1.5 mL
配件
thread for 8-425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)