Merck
SAAR2436020
甲醛 溶液
uniLAB
别名:
福尔马林
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCHO
CAS号:
分子量:
30.03
Beilstein:
1209228
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352501
价格与库存信息目前不能提供
蒸汽密度
1.03 (vs air)
蒸汽压
52 mmHg ( 37 °C)
产品线
uniLAB
自燃温度
572 °F
包装
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2436020LP)
pkg of 25 L (SAAR2436020ME)
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR2436020LL)
dilution
(for laboratory use only)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Chemically pure
For laboratory use only
法律信息
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)