Merck
PHL89739
柚皮苷
phyproof® Reference Substance
别名:
4‘;5,7-三羟基黄酮 7-鼠李糖苷, 柚皮素 7-新橙皮苷, 柚皮素-7-鼠李糖苷, 柚皮苷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 MG
$429.00
$429.00
预计发货时间2025年5月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 MG
$429.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H32O14
CAS号:
分子量:
580.53
Beilstein:
102012
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$429.00
预计发货时间2025年5月07日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
SMILES字符串
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3cc(O)c4C(=O)CC(Oc4c3)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H32O14/c1-10-20(32)22(34)24(36)26(37-10)41-25-23(35)21(33)18(9-28)40-27(25)38-13-6-14(30)19-15(31)8-16(39-17(19)7-13)11-2-4-12(29)5-3-11/h2-7,10,16,18,20-30,32-36H,8-9H2,1H3/t10-,16?,18+,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+/m0/s1
InChI key
DFPMSGMNTNDNHN-JJLSSNRUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
柚皮苷是葡萄柚和其他柑橘类水果中的黄酮类化合物,可强效抑制肠道有机阴离子转运多肽 1A2 (OATP1A2)。因此,葡萄柚汁可降低同时服用的许多药物的生物利用度。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)