Merck
PHL89694
18β-甘草次酸
phyproof® Reference Substance
别名:
乌拉尔酸, 亚葡萄糖酸, 甘草次酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 MG
$469.00
$469.00
预计发货时间2025年5月09日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 MG
$469.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H46O4
CAS号:
分子量:
470.68
Beilstein:
2229654
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$469.00
预计发货时间2025年5月09日详情
获取大包装报价
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
PhytoLab
mp
292-295 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21-,22-,23+,26+,27-,28-,29+,30+/m0/s1
InChI 密鑰
MPDGHEJMBKOTSU-YKLVYJNSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)