Merck
PHL82552
18α-甘草次酸
phyproof® Reference Substance
别名:
18α-甘草次酸, 18-异甘草次酸, 3β-Hydroxy-11-oxo-18α,20β-olean-12-en-29-oic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 MG
$700.00
$700.00
预计发货时间2025年4月25日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 MG
$700.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H46O4
CAS号:
分子量:
470.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$700.00
预计发货时间2025年4月25日详情
获取大包装报价
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@]12C[C@](C)(CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC(=O)C4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21+,22+,23-,26-,27+,28+,29-,30-/m1/s1
InChI 密鑰
MPDGHEJMBKOTSU-PMTKVOBESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)