Merck
PHL89578
补骨脂呋喃香豆精
phyproof® Reference Substance
别名:
3-(6-Hydroxy-7-benzofuranyl)-2-propenoic acid δ-lactone, 7H-Furo[2,3-f][1]benzopyran-7-one, Allopsoralen
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$626.00
$626.00
预计发货时间2025年5月15日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$626.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H6O3
CAS号:
分子量:
186.16
Beilstein:
3542240
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$626.00
预计发货时间2025年5月15日详情
获取大包装报价
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
PhytoLab
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1Oc2ccc3ccoc3c2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-10-4-2-8-9(14-10)3-1-7-5-6-13-11(7)8/h1-6H
InChI 密鑰
HMUJHZNYHJMOHR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)