Merck
PHL89770
补骨脂素
phyproof® Reference Substance
别名:
6,7-富喃香豆素, 7H-呋喃 [3,2-g] 苯并吡喃-7-酮, 呋喃[3,2-g]香豆素, 呋喃并香豆素
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
20 MG
$499.00
$499.00
预计发货时间2025年5月09日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
20 MG
$499.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H6O3
CAS号:
分子量:
186.16
Beilstein:
152784
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$499.00
预计发货时间2025年5月09日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
制造商/商品名称
PhytoLab
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
InChI key
ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
应用
用于研究核酸结构和功能的光化学试剂。
其他说明
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)