Merck
PHL89565
马兜铃酸I
phyproof® Reference Substance
别名:
TR 1736
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$432.00
$432.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$432.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H11NO7
CAS号:
分子量:
341.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$432.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1cccc2c1cc([N+]([O-])=O)c3c(cc4OCOc4c23)C(O)=O
InChI
1S/C17H11NO7/c1-23-12-4-2-3-8-9(12)5-11(18(21)22)14-10(17(19)20)6-13-16(15(8)14)25-7-24-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
有效的磷脂酶A2 抑制剂,包括钙离子载体诱导的嗜中性粒细胞磷脂酶A2 活性。实验动物模型的肾肿瘤引发剂。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)