Merck
PHL89539
白藜芦醇
phyproof® Reference Substance
别名:
3,4′,5-三羟基-反式-二苯乙烯, 5-[(1E)-2-(4-羟基苯基)乙烯基]-1,3-苯二酚
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
20 MG
$432.00
$432.00
预计发货时间2025年5月08日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
20 MG
$432.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H12O3
CAS号:
分子量:
228.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$432.00
预计发货时间2025年5月08日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+
InChI key
LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
应用
COX-1 选择性抑制剂。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>392.0 °F - closed cup - (External MSDS)
闪点(°C)
> 200.0 °C - closed cup - (External MSDS)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)