Merck
PHL89279
黑芥子硫苷酸钾 钾盐
phyproof® Reference Substance
别名:
2-丙烯基硫代葡萄糖苷 钾盐, 烯丙基硫代葡萄糖苷 钾盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 MG
$448.00
$448.00
预计发货时间2025年4月28日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 MG
$448.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16KNO9S2
CAS号:
分子量:
397.46
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$448.00
预计发货时间2025年4月28日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1S/C(CC=C)=N/OS(=O)(O[K])=O
InChI
1S/C10H17NO9S2.K/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1/b11-6+;/t5-,7-,8+,9-,10+;/m1./s1
InChI key
QKFAFSGJTMHRRY-OCFLFPRFSA-M
一般描述
该物质是具有指定绝对纯度(考虑色谱纯度、水、残留溶剂、无机杂质)的一级参考物质。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)