Merck
PHL89689
豆瓣菜苷钾盐 钾盐
phyproof® Reference Substance
别名:
2-Phenylethylglucosinolate potassium salt
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$602.00
$602.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$602.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H20KNO9S2
CAS号:
分子量:
461.55
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$602.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCc2ccccc2)SC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI key
QWDORMZZPLRKAE-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)