Merck
PHL89793
白芥子硫苷 钾盐
phyproof® Reference Substance
别名:
p-Hydroxybenzylglucosinolate potassium salt, Glucosinalbin potassium salt
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$808.00
$808.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$808.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18KNO10S2
CAS号:
分子量:
463.52
Beilstein:
5708542
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$808.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](S/C(CC2=CC=C(O)C=C2)=N/OS(=O)(O[K])=O)O[C@H](CO)[C@H]1O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)