Merck
PHL89227
金丝桃苷
phyproof® Reference Substance
别名:
槲皮素 3-D-半乳糖苷, 3,3′,4′,5,7-五羟基黄酮 3-D-半乳糖苷, 海棠因, 金丝桃苷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
20 MG
$728.00
$728.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
20 MG
$728.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H20O12
CAS号:
分子量:
464.38
Beilstein:
5784795
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$728.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
PhytoLab
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15+,17+,18-,21+/m1/s1
InChI key
OVSQVDMCBVZWGM-DTGCRPNFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
通过清除活性氧物质和增强抗氧化酶,特别是过氧化氢酶和谷胱甘肽过氧化物酶的活性,防止过氧化物诱导的细胞氧化损伤。
其他说明
黄酮醇糖苷广泛分布于植物中,包括含羞草和圣约翰草。
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus eucalyptus hypericum sambucus
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)