Merck
PHL86284
Crocin 4
phyproof® Reference Substance
别名:
trans-Crocetin diglucosyl ester, Dicrocin
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$1,110.00
$1,110.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 MG
$1,110.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H44O14
CAS号:
分子量:
652.68
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$1,110.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1)/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)=O)\C
InChI
1S/C32H44O14/c1-17(11-7-13-19(3)29(41)45-31-27(39)25(37)23(35)21(15-33)43-31)9-5-6-10-18(2)12-8-14-20(4)30(42)46-32-28(40)26(38)24(36)22(16-34)44-32/h5-14,21-28,31-40H,15-16H2,1-4H3/b6-5+,11-7+,12-8+,17-9+,18-10+,19-13+,20-14+/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,31+,32+/m1/s1
InChI key
QBZWPZHDUZGTLS-IIDMIUPYSA-N
一般描述
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)