Merck
PHL86283
Crocin 3
phyproof® Reference Substance
别名:
trans-Crocetin gentiobiosyl ester, Crocin C
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$891.00
$891.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 MG
$891.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H44O14
CAS号:
分子量:
652.68
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$891.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)O1)/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C(O)=O)\C
InChI
1S/C32H44O14/c1-17(11-7-13-19(3)29(40)41)9-5-6-10-18(2)12-8-14-20(4)30(42)46-32-28(39)26(37)24(35)22(45-32)16-43-31-27(38)25(36)23(34)21(15-33)44-31/h5-14,21-28,31-39H,15-16H2,1-4H3,(H,40,41)/b6-5+,11-7+,12-8+,17-9+,18-10+,19-13+,20-14+/t21-,22-,23-,24-,2
InChI key
VULLCGFNYWDRHL-YJOFKXFJSA-N
一般描述
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)