Merck
PHL83209
山楂酸
phyproof® Reference Substance
别名:
2α, 3β-二羟基-12-烯-28-酸, 2α-羟基齐墩果酸, 山楂酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$759.00
$759.00
预计发货时间2025年5月08日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$759.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H48O4
CAS号:
分子量:
472.70
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$759.00
预计发货时间2025年5月08日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
表单
crystals
制造商/商品名称
PhytoLab
SMILES字符串
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O4/c1-25(2)12-14-30(24(33)34)15-13-28(6)18(19(30)16-25)8-9-22-27(5)17-20(31)23(32)26(3,4)21(27)10-11-29(22,28)7/h8,19-23,31-32H,9-17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,20+,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI key
MDZKJHQSJHYOHJ-LLICELPBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
在橄榄中发现的主要三萜类化合物。抗增殖。有前景的化学预防剂。
其他说明
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus salvia
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)