Merck
PHL82501
柠檬醛
phyproof® Reference Substance
别名:
3,7-二甲基-2,6-辛二烯醛, 香叶醛和橙花醛混合物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$449.00
$449.00
预计发货时间2025年5月14日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$449.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
CAS号:
分子量:
152.23
Beilstein:
1721871
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$449.00
预计发货时间2025年5月14日详情
获取大包装报价
等级
primary reference standard
蒸汽密度
5 (vs air)
蒸汽压
0.2 mmHg ( 200 °C)
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (GC)
表单
liquid
制造商/商品名称
PhytoLab
折射率
n20/D 1.488 (lit.)
沸点
229 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
InChI key
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
其他说明
This compound is commonly found in plants of the genus: melissa zingiber
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
208.4 °F - DIN 51758
闪点(°C)
98 °C - DIN 51758
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)