变更视图
96865-100MG
$90.50
About This Item
线性分子式:
HOC6H4C6H4OH
CAS号:
分子量:
186.21
Beilstein:
1908886
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.21
推荐产品
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95.0%
技术
HPLC: suitable
mp
280-282 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Oc1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H10O2/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8,13-14H
InChI key
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
537.8 °F
闪点(°C)
281 °C