Merck
09193
Sigma-Aldrich
4-氨基-L-苯丙氨酸 盐酸盐
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12N2O2 · HCl
CAS号:
分子量:
216.66
Beilstein:
3657715
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.0% (calc. on dry substance, AT)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +8.7±0.5°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
損耗
≤5.0% loss on drying
顏色
white to faint beige
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12N2O2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,10-11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
InChI 密鑰
ISCZSPZLBJLJGO-QRPNPIFTSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)