Merck
93884
Supelco
2-氨基-5-甲基苯酚
analytical standard
别名:
2-羟基-4-甲基苯胺, 4-氨基-3-羟基甲苯, 6-氨基间甲酚
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$80.90
$80.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$80.90
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS号:
分子量:
123.15
Beilstein:
386144
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.21
$80.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
159-162 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Cc1ccc(N)c(O)c1
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI key
HCPJEHJGFKWRFM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)