主要文件
58827
Rheodyne® 7010 型进样器
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,530.00
$1,530.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,530.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115854
$1,530.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
特点
number of ports 6
positions 2
一般描述
Rheodyne 7010 型 HPLC 进样器在向色谱柱进 5μL - 5mL 样品时,具有出色的重现性(仅当定量环完全充满时)。六个成组的接口紧凑地互联,将管体积最小化。平面密封件易于调整和维护。在 7000psi (490kg/cm2) 的压力下运行。同时提供一枚 20μL 定量环;其他安装端口需要单独订购。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)