描述
manual with MBB
特點
number of ports 6
positions 2
製造商/商標名
Rheodyne 7725
參數
7000 psi max. pressure
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
识别、纠正常见HPLC问题,恢复色谱柱性能。通过色谱图示例,获取解决峰相关问题(峰分裂、峰拖尾、峰前延等)、保留时间、吹扫噪声及分离度下降问题排查帮助。