Merck
57912-U
Supelco
SPME 纤维组件二乙烯基苯/羧基/聚二甲基硅氧烷 (DVB/CAR/PDMS)
greener alternative
50/30µm DVB/CAR/PDMS, Metal Alloy (1cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 1 ×, plain gray hub
别名:
DVB/CAR/PDMS SPME光纤组件
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,260.00
$1,260.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,260.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115854
NACRES:
NB.21
$1,260.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
metal alloy fiber
plain gray hub
针尺寸
23 ga
包装
pk of 1 ×
环保替代产品特性
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
技术
solid phase microextraction (SPME): suitable
光纤长度
1 cm
基质活性基团
50/30µm DVB/CAR/PDMS
DVB/CAR/PDMS coating
应用
food and beverages
相容性
Autosampler
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
环保替代产品分类
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
SPME纤维束二乙烯基苯/碳分子筛/聚二甲基硅氧烷(DVB/CAR/PDMS),由用于针头、柱塞和纤维芯的柔性金属合金制成。新的金属合金设计包括一个柔韧的加厚柱塞,它几乎不会扭结或断裂,并有助于加固针头,特别适合用于带样品搅拌器的自动进样器。由于该针头比标准不锈钢针头更柔韧、壁更薄,因此将针尖制成斜面,使针头更容易穿透隔膜材料。
我们竭诚为您提供绿色替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。这是一种固相微萃取(SPME)技术产品。SPME是一种更为环保的样品制备技术,因为它是一种无溶剂提取技术,SPME纤维头可以重复使用并且产生的废物极少,因此符合“防止产生废物”和“更安全的溶剂和助剂”原则。点击 此处 以获取更多信息。
其他说明
外观可能会有所不同。 较暗的斑点可能在纤维上可见,但不会影响性能。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)