Merck
所有图片(4)
主要文件
548653-U
Supelco
Smart SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
别名:
DVB/CAR/PDMS SMART SPME萃取头组件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104008
NACRES:
NB.21
产品名称
智能固相微萃取纤维组件,二乙烯基苯/羧基/聚二甲基硅氧烷 (DVB/CAR/PDMS), 50µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 1, dark gray hub
物料
StableFlex fiber
dark gray hub
针尺寸
23 ga
包装
pk of 1
环保替代产品特性
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
技术
solid phase microextraction (SPME): suitable
光纤长度
1 cm
基质活性基团
DVB/CAR/PDMS coating
相容性
(for flavors (volatiles and semivolatiles C3 - 20), or trace compound analysis (MW 40-275))
Autosampler
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
环保替代产品分类
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Smart SPME 纤维组件将创新的 SPME 设备与 Smart 技术相结合,可实现无缝样品制备。 每个智能光纤组件专门设计用于与 PAL 3 系列 II 智能自动进样器兼容,在支架内包含一根固相微萃取光纤和一个用光纤化学类型、尺寸和批号编码的可编程计算机芯片。 智能芯片通过记录光纤行程计数、注射和调节持续时间、使用日期和失效日期来提供可追溯性。 一体式光纤/支架设计使 Smart SPME 组件比传统 SPME 更易于操作和安装。 此外,与 PAL 3 自动进样器上的 SPME 工具的兼容性允许更有效的方法开发和完全自动化的样品制备,从而提高整体生产力。
我们竭诚为您提供绿色替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。这是一种固相微萃取(SPME)技术产品。SPME是一种更为环保的样品制备技术,因为它是一种无溶剂提取技术,SPME纤维头可以重复使用并且产生的废物极少,因此符合“防止产生废物”和“更安全的溶剂和助剂”原则。点击 此处 以获取更多信息。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter
在PAL自动进样器系统中使用各种Supelco® SPME萃取头实现更智能的采样
实验方案
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
相关内容
气相色谱分析可分离气相中的挥发性化合物,适用于许多行业的质控应用。
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.