57082U
57082-U
$268.00
1 of 10
Supelco
57084
Supelclean™ LC-Alumina-B 固相萃取管
57094
Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE 管
57083-U
Supelclean ™ LC-aluma-A SPE 管
57014
Supelclean™ LC-NH2 固相萃取管
54059-U
57088
57086
Supelclean™ LC-Alumina-N 固相萃取管
57087
57131
Supelclean™ LC-Florisil® 固相萃取管
54216-U
Supelclean™ ENVI-Carb/NH2 固相萃取管
polypropylene tube
bed wt., 1 g
pk of 54
solid phase extraction (SPE): suitable
3 mL
Alumina for acidic pH (~5); Brockmann Act. I base material
Alumina phase
60-325 mesh
food and beverages
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析样品制备
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 1
Sigma-Aldrich
115533
1,1′-羰基二咪唑