主要文件
565321-U
Supelco
Ascentis® RP-Amide (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,360.00
$1,360.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,360.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
$1,360.00
请联系客服了解存货情况
产品名称
Ascentis® RP-Amide HPLC 色谱柱, 3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L60
产品线
Ascentis®
特点
endcapped
制造商/商品名称
Ascentis®
包装
1 ea of
标记范围
19.5% Carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
10 cm × 4.6 mm
表面积
450 m2/g
表面覆盖度
2.7 μmol/m2
杂质
<5 ppm metals
基质
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
基质活性基团
amide, alkyl phase
粒径
3 μm
孔径
100 Å
工作pH范围
2-8
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Ascentis 系列色谱柱是 Supelco 科学家推出的第四代 HPLC 色谱柱技术。Ascentis 系列色谱柱是以高纯硅胶为基质,孔径 100Å,硅胶粒径为 3、5 和 10 微米。该色谱柱用于小分子的应用,柱内径可从微径柱(1.0mm 内径)扩展到制备尺寸(50mm 内径)。该系列包括 C18、C8、苯基、Si 和内嵌极性基团相(反相酰胺)。
Ascentis RP-Amide 反相酰胺柱是新一代超低流失、嵌入极性基团 (EPG) 的键合相,该键合相可提供与常规C18不同的选择性,并提高极性化合物 HPLC 和 LC-MS 分析的分离度。Ascentis RP-Amide 反相酰胺柱是嵌入极性基团 HPLC 键合相的首选。
特点和优势
  • 对极性化合物具有良好的保留性能和峰形
  • 100% 水兼容
  • 超低流失,与 LC-MS 兼容
  • 独特的选择性
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jakub Fibigr et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 151, 291-300 (2018-02-08)
The presented work describes the development and validation of a rapid UHPLC-UV method using a fused core particle column with an RP-Amide stationary phase for the separation and quantitative analysis of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts. Three
Rihana Parveen Shaik et al.
Journal of pharmaceutical analysis, 3(6), 489-499 (2013-12-01)
Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was used for simultaneous quantification of tolterodine and its metabolite 5-hydroxy methyl tolterodine in rat plasma. Tolterodine-d6 and 5-hydroxy methyl tolterodine-d14 were used as internal standards (IS). Chromatographic separation was performed on Ascentis Express