主要文件
565322-U
Supelco
Ascentis® RP-Amide (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
别名:
RP-Amide反相色谱柱
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,500.00
$1,500.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,500.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
$1,500.00
请联系客服了解存货情况
产品名称
Ascentis® RP-Amide HPLC 色谱柱, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L60
产品线
Ascentis®
特点
endcapped
制造商/商品名称
Ascentis®
包装
1 ea of
标记范围
19.5% Carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面积
450 m2/g
表面覆盖度
2.7 μmol/m2
杂质
<5 ppm metals
基质
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
基质活性基团
amide, alkyl phase
粒径
3 μm
孔径
100 Å
工作pH范围
2-8
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Ascentis 系列色谱柱是 Supelco 科学家推出的第四代 HPLC 色谱柱技术。Ascentis 系列色谱柱是以高纯硅胶为基质,孔径 100Å,硅胶粒径为 3、5 和 10 微米。该色谱柱用于小分子的应用,柱内径可从微径柱(1.0mm 内径)扩展到制备尺寸(50mm 内径)。该系列包括 C18、C8、苯基、Si 和内嵌极性基团相(反相酰胺)。
Ascentis RP-Amide 反相酰胺柱是新一代超低流失、嵌入极性基团 (EPG) 的键合相,该键合相可提供与常规C18不同的选择性,并提高极性化合物 HPLC 和 LC-MS 分析的分离度。Ascentis RP-Amide 反相酰胺柱是嵌入极性基团 HPLC 键合相的首选。
应用
  • Preparation of mixed-mode stationary phase for separation of peptides and proteins in high-performance liquid chromatography: 重点介绍了 Ascentis® RP-Amide HPLC 色谱柱在混合模式固定相开发中的应用,进一步证明了其在处理各种生化化合物方面的多用途性及其在推进药物和蛋白质组学研究中的关键作用(Alharthi et al., 2022)。
  • On-line hyphenation of solid-phase extraction to chromatographic separation of sulfonamides with fused-core columns in sequential injection chromatography: 展示了 Ascentis RP-Amide HPLC 色谱柱在环境分析中的效力——特别是在检测复杂基质中的污染物方面。这项研究重点介绍了该色谱柱的稳定性和有效性,证明了其在环境实验室中具有不可估量的价值(Batista et al., 2015)。
  • Determination of zearalenone and its metabolites in endometrial cancer by coupled separation techniques: 展示了 Ascentis RP-Amide HPLC 色谱柱在临床研究中的关键作用——特别是在癌症诊断中对生物标志物的灵敏和准确测量方面。色谱柱对极性化合物的出色保留性证明,对于精确的生物医学分析至关重要(Gadzała-Kopciuch et al., 2011)。
特点和优势
  • 对极性化合物具有良好的保留性能和峰形
  • 100% 水兼容
  • 超低流失,与 LC-MS 兼容
  • 独特的选择性
推荐产品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的 LiChropur 试剂
法律信息
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jakub Fibigr et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 151, 291-300 (2018-02-08)
The presented work describes the development and validation of a rapid UHPLC-UV method using a fused core particle column with an RP-Amide stationary phase for the separation and quantitative analysis of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts. Three
Rihana Parveen Shaik et al.
Journal of pharmaceutical analysis, 3(6), 489-499 (2013-12-01)
Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was used for simultaneous quantification of tolterodine and its metabolite 5-hydroxy methyl tolterodine in rat plasma. Tolterodine-d6 and 5-hydroxy methyl tolterodine-d14 were used as internal standards (IS). Chromatographic separation was performed on Ascentis Express