主要文件
54335-U
Supelco
Supelclean LC-Si 固相萃取管
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
别名:
Silica SPE cartidge, 6 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
30 EA
$701.00
$701.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
30 EA
$701.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
$701.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
物料
PTFE frit
glass hardware
产品线
Supelclean
组成
bed wt., 1 g
包装
pk of 30
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
475 m2/g
体积
6 mL
基质
silica gel base material (irregularly shaped)
基质活性基团
silica bonding
粒径
45 μm
孔径
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Supelclean LC-Si SPE tube (glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30) is commonly used in environmental analysis to reduce leachables from PP hardware and PE frits.
法律信息
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)