主要文件
504041
Supelco
Supelclean LC-Si 固相萃取管
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
物料
PE frit
polypropylene hardware
质量水平
组成
bed wt., 100 mg
包装
pk of 108
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
1 mL
基质
silica gel base material (irregularly shaped)
基质活性基团
silica bonding
粒径
45 μm
孔径
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to extract polar analytes from nonpolar samples. It does not contain a bonded phase.
法律信息
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)