Merck
55253-U
Supelco
Supelclean 亚砜固相萃取管
PE frit, bed wt. 3 g, volume 6 mL, pk of 30
别名:
亚砜SPE小柱(用于PCB),6 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
30 EA
$500.00
$500.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
选择尺寸
变更视图
30 EA
$500.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
$500.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取样品
物料
PE frit
质量水平
产品线
Supelclean
组成
bed wt., 3 g
包装
pk of 30
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
体积
6 mL
基质活性基团
sulfoxide phase
应用
food and beverages
分离技术
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Supelclean 亚砜固相萃取柱是在硅胶基质上键合了亚砜 (-SO) 相。该技术针对从变压器、废物和矿物油中萃取多氯联苯 (PCB) 的应用而特别开发。通过固相萃取相的亲电硫原子和 PCB 内在的芳环形成的 π-电子云之间的相互作用提高 PCB 的保留性。该独特的固相萃取相提供了一种简单有效的样品制备方法,可鉴别定量极限为 0.5ppm 的 PCB。
法律信息
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)