主要文件
54074-U
Supelco
LpDNPH Rezorian solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$258.00
$258.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 EA
$258.00
About This Item
UNSPSC代码:
12190000
NACRES:
NB.24
$258.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
LpDNPH 小柱( Rezorian型), bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea
Agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
组成
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
包装
pkg of 10 ea
技术
active air sampling: suitable
体积
3 mL
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Rezorian型小柱由低背景聚丙烯制成,以螺纹式 luer 封端为特点。此种 luer 接口允许使用者将小柱连接到泵的管路上,或串接(首尾串接)两个小柱,不需要连接头,可用于监测穿透或增大采样能力。
LpDNPH Rezorian Cartridge are solvent-compatible due to its polypropylene components and polyethylene frits. It can be commonly used, either individually or connected in series. It is employed in-line with peristaltic pumps and low pressure HPLC systems, or with a syringe and a single sample processor.
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)