主要文件
21026-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea
别名:
LpDNPH S10 Cartridge Tube
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$272.00
$272.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 EA
$272.00
About This Item
UNSPSC代码:
12190000
NACRES:
NB.24
$272.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
LpDNPH S10 小柱, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea
Agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
组成
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
包装
pkg of 10 ea
技术
active air sampling: suitable
体积
3 mL
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
S10 小柱设计,可方便地应用于现场和实验室。可提供可重复使用的连接头用于连接小柱和采样泵。内置储罐可省去连接注射器进行样品萃取/洗脱的步骤。
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.