主要文件
505285
Supelco
LpDNPH 去臭氧管
S10L (Reversible Cartridge), Potassium Iodide (KI) 1.5 g, pkg of 10 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 EA
$157.00
$157.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 EA
$157.00
About This Item
EC 号:
UNSPSC代码:
12190000
$157.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
Agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
质量水平
表单
solid
组成
Potassium Iodide (KI), 1.5 g
包装
pkg of 10 ea
技术
active air sampling: suitable
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
此去臭氧管建议用于高湿度环境中对羰基化合物样品采样。此款小柱含有 1.5 g 高纯度碘化钾(KI),并有两款类型可供选择。KI 可捕集臭氧,因为臭氧会影响甲醛在涂有 DNPH 装置上的吸附。可逆型 (Reversible) 小柱是滑插式 luer 封端,而 Rezorian 小柱是螺纹式 luer 封端,通过这类似接口可将您所选类型的小柱直接与 DNPH 小柱连接。测试(200 ppb 臭氧,50% RH,25°C)表明,臭氧管的去除臭氧性能为 100,000 ppb/hr。
应用
使用燃烧室法研究甘蔗燃烧后的空气污染物排放因子的实验中,LpDNPH 去臭氧管用于去除臭氧。[1]在用于研究不同活性采样程序和在环境水平上进行的醛分析的实验中,它还用于化学除去臭氧,并减少分解。[2]
法律信息
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
STOT RE 1 Oral
靶器官
Thyroid
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Cong-Khanh Huynh et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 372(5-6), 654-657 (2002-04-10)
Within the framework of a European interlaboratory exercise, the Vito facility for the generation of controlled atmospheres was used to test the suitability of four sampling techniques for priority aldehydes namely formaldehyde, acrolein, acetaldehyde, and glutaraldehyde at the ranges of
PAHs, carbonyls, VOCs and PM 2.5 emission factors for pre-harvest burning of Florida sugarcane.
Hall, Danielle, et al.
Atmospheric Environment, 55, 164-172 (2012)