Merck
41226
Supelco
黄烷酮
analytical standard
别名:
2,3-二氢黄酮
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$88.70
$88.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$88.70
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H12O2
CAS号:
分子量:
224.25
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$88.70
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥97.5% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
mp
76-78 °C (lit.)
SMILES字符串
O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
InChI key
ZONYXWQDUYMKFB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)