主要文件
33111-U
Supelco
小瓶,钳口,血清瓶
volume 100 mL, clear glass bottle, O.D. × H 51.7 mm ( ) × 94.5 mm, pkg of 144 ea
别名:
血清瓶压接瓶
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
144 EA
$498.00
$498.00
国内现货,预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
144 EA
$498.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$498.00
国内现货,预计发货时间2025年4月21日详情
获取大包装报价
物料
clear glass bottle
特点
autoclavable
closure type crimp top vial
包装
pkg of 144 ea
外径 × 高度
51.7 mm ( ) × 94.5 mm
体积
100 mL
配件
thread for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
这些样品瓶由透明的硼硅酸盐玻璃制成,不包含瓶盖。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)