材料
borosilicate glass bottle
描述
USP Type I
特點
autoclavable
closure type crimp top vial
外徑
20 mm
容量
50 mL
直徑× 高度
43 mm × 73 mm
容積
50 mL
顏色
clear
接頭
opening for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.