主要文件
29656-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) CD (Center Drain) vial
volume 1.5 mL, CD (Center Draining) Vial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm, pkg of 100 ea
别名:
Low Adsorption Vial Kit
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$365.00
$365.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$365.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$365.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
特点
closure type screw top vial
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
体积
1.5 mL
配件
thread for 9 mm
相容性
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
CD is a trademark of QIS, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)