Merck
2878905-U
Supelco
进样口衬管,分流/不分流式 FocusLiner,用于可编程毛细管进样器(填充玻璃棉)
pkg of 5 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 EA
$341.00
$341.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 EA
$341.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115719
NACRES:
SB.54
$341.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
包装
pkg of 5 ea
长度 × 外径 × 内径
86.2 mm × 4.0 mm × 2.0 mm
相容性
configured for PerkinElmer AutoSystem and Clarus 500
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (PSS Injector)
法律信息
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)