包裝
pkg of 5 ea
長度 × 外徑 × 內徑
92 mm × 6.2 mm × 4.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits PerkinElmer (Clarus and AutoSystem)
法律資訊
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3