主要文件
28659-U
螺旋盖,带聚四氟乙烯衬里的实心顶部,100个装
thread for 10-425
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$49.60
$49.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$49.60
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$49.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
F217/PTFE liner
black polypropylene cap
特点
closure type screw thread vial
包装
pkg of 100 ea
参数
49 °C temp. limit
配件
thread for 10-425
相容性
for use with 2mL large opening vials
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
带有 F-217 PTFE 内衬的绿色热固性塑料盖因提供最广泛的化学相容性和最耐高温的塑料密封件而闻名。绿色易于识别 PTFE 内衬系统。F-217 泡沫衬底聚四氟乙烯衬里抵御几乎所有化学品在室温下的攻击,并提供气味和低透湿率密封冲击弹性。F-217 在两层 LDPE(低密度聚乙烯)固体之间有一个低密度泡沫芯。这些 F-217/PTFE 内衬盖的一些用途包括分析实验室样品、高纯度化学品、强酸溶剂、环境样品、药品和诊断试剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)