主要文件
27380-U
Supelco
棕褐色 PTFE/硅胶隔垫
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
别名:
16mm PTFE/硅胶隔垫,厚度为 0.060 英寸,每包 100 片
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 EA
$142.00
$142.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 EA
$142.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
$142.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
tan PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
参数
250 °C temp. limit
外径
16 mm
直径× 厚度
16 mm × 0.060 in.
相容性
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)