主要文件
28615-U
Hamilton® 701N 注射器
701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 51 mm (2 in.)
别名:
Hamilton Precision Syringe
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
材料
cone tip stainless steel (point style 1)
針尺寸
26s ga (cone tip)
特點
Microliter
Syringe, Fixed Needle
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 203205
針長
51 mm (2 in.)
容積
10 μL
相容性
for use with CTC GC PAL Instruments (cemented needle)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
此注射器经过重新设计,适合新型的 CTC GC PAL 仪器。
为配合 A200S 仪器使用,请订购 Hamilton 注射器,货号为 29612-U (10μL)、29613-U (25μL) 或 29614-U (100μL)。这些 22s 计量注射器带有 51mm 针头和钝头针头。
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)