主要文件
2631605
Supelco
进样口衬管,填充色谱柱,用于 PerkinElmer® Autosystem 9000
pkg of 5 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
价格与库存信息目前不能提供
描述
unpacked
包装
pkg of 5 ea
长度 × 外径 × 内径
112 mm × 6.0 mm × 3.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Deactivated (silanized) glass inlet liner for packed injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)