主要文件
24635
Supelco
现场取样泵电池
for use with Model 1060
别名:
Battery for Field Sampling Pump
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$113.00
$113.00
预计发货时间2025年6月10日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$113.00
About This Item
UNSPSC代码:
41104008
$113.00
预计发货时间2025年6月10日详情
获取大包装报价
技术
whole air sampling: suitable
应用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
相容性
for use with Model 1060
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Battery for Vacuum Sampling Pump are accessories for field sampling pumps. It is a DC battery employed with a 1-liter vacuum bag sampler.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)